Merck
925101
Sigma-Aldrich
E7820-C3-NH2 hydrochloride
Synonim(y):
Blok konstrukcyjny degradera białek DCAF15, Chlorowodorek N-(3-aminopropylo)-3-(N-(3-cyjano-4-metylo-1H-indol-7-ylo)sulfamoilo)benzamidu, Koniugat ligandu Crosslinker-E3 Ligase
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21N5O3S · xHCl
Masa cząsteczkowa:
411.48 (free base basis)
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
ligand
E7820
Poziom jakości
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Chlorowodorek degradera białek E7820-C3-NH2 umożliwia syntezę cząsteczek do badań nad ukierunkowaną degradacją białek i 11779 (chimerami ukierunkowanymi na proteolizę). Ten koniugat zawiera ligand E7820 rekrutujący DCAF15 (SML2950), łącznik alkilowy i aminę zawieszoną w celu reaktywności z kwasem karboksylowym na docelowym ligandzie. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i wiązaniach krzyżowych mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i degraderem, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W przypadku stosowania z innymi blokami budulcowymi degradera białek z końcową aminą, równoległa synteza może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek degraderów, które charakteryzują się zmienną długością wiązań krzyżowych, składem i ligandem ligazy E3.
Bloki konstrukcyjne degraderów białek
Technology Spotlight: Bloki konstrukcyjne degradera DCAF15 do ukierunkowanej degradacji białek
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
In vivo target protein degradation induced by PROTACs based on E3 ligase DCAF15.
Liang Li et al.
Signal transduction and targeted therapy, 5(1), 129-129 (2020-07-28)
Tasuku Ishida et al.
SLAS discovery : advancing life sciences R & D, 26(4), 484-502 (2020-11-05)
Bifunctional degrader molecules, also called proteolysis-targeting chimeras (PROTACs), are a new modality of chemical tools and potential therapeutics to understand and treat human disease. A required PROTAC component is a ligand binding to an E3 ubiquitin ligase, which is then joined to another ligand binding to a protein to