Kluczowe dokumenty
923206
trans-(-)-limonene oxide
≥95%
Synonim(y):
(1R,4S,6S)-4-izopropenylo-1-metylo-7-oksabicyklo[4.1.0]heptan
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n/D 1.467
gęstość
0.920 g/mL
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
O1[C@]2([C@@H]1C[C@H](CC2)C(=C)C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-,10+/m0/s1
Klucz InChI
CCEFMUBVSUDRLG-LPEHRKFASA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)