Merck
921459
Sigma-Aldrich
trans-(+)-limonene oxide
Synonim(y):
(1S,4R,6R)-4-izopropenylo-1-metylo-7-oksabicyklo[4.1.0]heptan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352212
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
O1[C@@]2([C@H]1C[C@@H](CC2)C(=C)C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-,10+/m1/s1
Klucz InChI
CCEFMUBVSUDRLG-BBBLOLIVSA-N
Zastosowanie
Tlenek trans-(+)-limonenu jest cennym chiralnym budulcem tlenku terpenu. Stosowany w syntezie odczynników do inkorporacji fosforu (PI), jako biologiczny składnik polimerów poliwęglanowych oraz jako budulec do zastosowań syntetycznych wymagających reaktywnego epoksydu lub alkenu.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ke-Yin Ye et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(24), 9548-9554 (2019-06-11)
Organic radicals are generally short-lived intermediates with exceptionally high reactivity. Strategically, achieving synthetically useful transformations mediated by organic radicals requires both efficient initiation and selective termination events. Here, we report a new catalytic strategy, namely, bimetallic radical redox-relay, in the
Samantha A Green et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(19), 7709-7714 (2019-04-30)
Metal-hydride hydrogen atom transfer (MHAT) functionalizes alkenes with predictable branched (Markovnikov) selectivity. The breadth of these transformations has been confined to π-radical traps; no sp3 electrophiles have been reported. Here we describe a Mn/Ni dual catalytic system that hydroalkylates unactivated
Julian C Lo et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(6), 2484-2503 (2017-01-18)
This Article details the development of the iron-catalyzed conversion of olefins to radicals and their subsequent use in the construction of C-C bonds. Optimization of a reductive diene cyclization led to the development of an intermolecular cross-coupling of electronically-differentiated donor