Kluczowe dokumenty
923036
TpOx-p-BiPh
Synonim(y):
8-([1,1′-Biphenyl]-4-yl)-2,3,6,11,12-pentakis(pentyloxy)triphenyleno[1,2-d]oxazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56H69NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
852.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
temp. przechowywania
−20°C
Poziom jakości
Opis ogólny
TpOx-p-BiPh jest materiałem fluorescencyjnym wzbudzanym promieniowaniem UV o policyklicznej aromatycznej strukturze donorowo-akceptorowej, w której rdzeń trifenoksazolu działa jako donor, a grupa aromatyczna na dwóch pozycjach oksazolu (4-fenylo-fenyl) działa jako grupa akceptorowa. Struktura push-pull, donor-akceptor, ułatwia wewnątrzcząsteczkowy transfer ładunku w stanie wzbudzonym, co skutkuje przesunięciem Stokesa emisji o 220 nm. Ten oksazol jest również fotoprzewodzącym materiałem ciekłokrystalicznym (DLC) z temperaturą początku przejścia mezofazowego 123 °C. Jest przeznaczony do wzbudzania 355 nm i 405 nm z emisją przy 490 nm z wydajnością kwantową 0,61, wysoką stabilnością termiczną, chemiczną i fotostabilnością. Ten związek luminescencyjny ma potencjalne zastosowanie w barwieniu barwnikami fluorescencyjnymi, organicznej elektronice i fotonice oraz zastosowaniach związanych z obrazowaniem.
Zastosowanie
Materiały fluorescencyjne mają szereg unikalnych właściwości, które pozwalają na ich potencjalne wykorzystanie w szeregu zastosowań:
- Barwienie barwnikami fluorescencyjnymi
- Organiczny półprzewodnik do zastosowań w organicznej elektronice i fotonice
- Mikroskopia wielofotonowa
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać pod azotem w ciemności w zamrażarce (poniżej 8 stopni Celsjusza).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)