Merck
923001
Sigma-Aldrich
TpOx-Ph-m-Me
Synonim(y):
2,3,6,11,12-Pentakis(pentyloksy)-8-(m-tolilo)trifenylo[1,2-d]oksazol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H67NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
790.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
opis
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
Poziom jakości
temp. przejścia
crystalline phase to discotic phase 115 °C (heating)
discotic phase to isotropic phase 190 °C (heating)
rozpuszczalność
soluble (THF > 1 mg/mL, MeCN < 0.6 mg/mL, DMSO < 0.33 mg/mL, DCM > 1 mg /mL)
λmaks.
270 nm in ethyl acetate
εmax
133,000 M-1cm-1
fluorescencja
λem 463 nm, quantum yield 0.56 (pSS(nm) = 193; Fluorescence lifetime (ns) = 5.15)
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
TpOx-Ph-m-Me jest materiałem fluorescencyjnym wzbudzanym promieniowaniem UV o policyklicznej aromatycznej strukturze donorowo-akceptorowej, w której rdzeń trifenoksazolu działa jako donor, a grupa aromatyczna na dwóch pozycjach oksazolu (3-metylo-fenyl) działa jako grupa akceptorowa. Struktura push-pull, donor-akceptor, ułatwia wewnątrzcząsteczkowe przeniesienie ładunku w stanie wzbudzonym, co skutkuje przesunięciem Stokesa emisji 193 nm. TpOx-Ph-m-Me jest również fotoprzewodzącym materiałem ciekłokrystalicznym (DLC) o temperaturze początku przejścia mezofazowego wynoszącej 115 °C. TpOx-Ph-m-Me jest przeznaczony do wzbudzenia 355 nm z emisją przy 463 nm z wydajnością kwantową 0,56, wysoką stabilnością termiczną, chemiczną i fotostabilnością. TpOx-Ph-m-Me ma potencjalne zastosowanie w barwieniu barwnikami fluorescencyjnymi, organicznej elektronice i fotonice oraz zastosowaniach związanych z obrazowaniem.
Zastosowanie
Materiały fluorescencyjne mają szereg unikalnych właściwości, które pozwalają na ich potencjalne wykorzystanie w szeregu zastosowań:
  • Barwienie barwnikami fluorescencyjnymi
Materiały fluorescencyjne UV mogą być stosowane do domieszkowania kompozytów polimerowych i żywicznych, w tym do zastosowań 3D, a następnie identyfikowane za pomocą emisji fluorescencji.
  • Organiczny półprzewodnik do zastosowań w organicznej elektronice i fotonice
Te organiczne dyskotyczne ciekłe kryształy wykazują kolumnową heksagonalną mezofazę i zostały włączone do urządzenia OPV jako warstwa transportu dziur i materiał donorowy. Podobne związki zostały wykorzystane w organicznych urządzeniach emitujących światło (OLED), organicznych urządzeniach fotowoltaicznych (OPV) i organicznych tranzystorach polowych (OFET) jako materiał do transportu dziur.
  • Mikroskopia wielofotonowa
Te materiały fluorescencyjne UV zostały wykorzystane w mikroskopii wielofotonowej, wykazując niezwykłą rozdzielczość obrazu w stosunku do komercyjnych fluoroforów w obrazowaniu mikroskopii wielofotonowej. Dzięki perfuzji do przeszczepionej ludzkiej wątroby, możliwe było obserwowanie barwienia fluoroforami hepatocytów i komórek T w naczyniach wątroby. Podczas obrazowania żywej wątroby wykazano, że sondy te skutecznie perfudują się w tkance ludzkiej i emitują jasne światło bez znaczącej cytotoksyczności w trakcie eksperymentu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać pod azotem w ciemności w zamrażarce (poniżej 8 stopni Celsjusza).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)