Kluczowe dokumenty
922986
TpOx-1-Nap
Synonim(y):
8-(Naphthalen-1-yl)-2,3,6,11,12-pentakis(pentyloxy)triphenyleno[1,2-d]oxazole
About This Item
Polecane produkty
pasmo wzbronione
2.94 eV, Optical, Solution state
Poziom jakości
rozpuszczalność
soluble (THF > 1 mg /mL, MeCN < 0.24 mg / mL, DCM > 1 mg /mL)
λmax
117,000 M-1cm-1 at 275 nm in ethyl acetate
fluorescencja
λem 510 nm, quantum yield 0.48 (pSS = 235 nm, Fluorescence Lifetime (ns) = 6.01)
Energia orbitalna
HOMO -5.45 eV (CV)
LUMO -2.51 eV (CV)
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Thermal degradation onset = ∼380 °C
Phase transition temperature:
- Heating: Crys - Colh – 86 °C, Colh - Iso – 168 °C
- Cooling: Iso - Colh – 161 °C, Colh - Crys – 43 °C
Zastosowanie
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
- Multi-photon microscopy
Przechowywanie i stabilność
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)