MAB19562-AF647
Anti-Laminin-5 Antibody (γ2 chain), clone D4B5, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone D4B5, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonim(y):
Laminin subunit gamma-2, Cell-scattering factor 140 kDa subunit, CSF 140 kDa subunit, Epiligrin subunit gamma, Kalinin subunit gamma, Kalinin/nicein/epiligrin 100 kDa subunit, Ladsin 140 kDa subunit, Laminin B2t chain, Laminin-5 subunit gamma, Large adhe
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 647
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
D4B5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LAMC2(3918)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB19562) is shown to be suitable also for Western blotting, ELISA, and immunohistochemistry applications.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Laminin-5 in A431 cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MAB19562-AF647 | 4055977301144 |