Kluczowe dokumenty
922870
TpOx-Ph-p-Me
Synonim(y):
2,3,6,11,12-Pentakis(pentyloxy)-8-(p-tolyl)triphenyleno[1,2-d]oxazole
About This Item
Polecane produkty
opis
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
Poziom jakości
temp. przejścia
crystalline phase to discotic phase 107 °C (heating)
discotic phase to isotropic phase 190 °C (heating)
rozpuszczalność
soluble (THF > 1 mg/mL, DMSO < 0.33 mg/mL, DCM > 1 mg/mL)
λmaks.
270 nm in ethyl acetate
εmax
134,000 M-1cm-1
fluorescencja
λem 455 nm, quantum yield 0.56 (pSS(nm) = 185; Fluorescence lifetime (ns) = 4.69)
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
- Multi-photon microscopy
Przechowywanie i stabilność
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)