Kluczowe dokumenty
922390
Poly (2-(N-3-Sulfopropyl-N,N-dimethyl ammonium)ethyl methacrylate)
Mn 20,000
Synonim(y):
PDMAPS, PSBMA
About This Item
Wzór liniowy:
(C11H21NO5S)n
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Poli(metakrylan sulfobetainy) (PSBMA) jest dobrze znanym polimerem zwitterionowym, nietoksycznym i biokompatybilnym. Każda z jego powtarzających się jednostek zawiera zarówno ładunek dodatni, jak i ujemny, co prowadzi do jego silnej zdolności hydratacji. Powierzchnie pokryte PSBMA wykazały właściwości superhydrofilowe i silną odporność na adsorpcję białek / adhezję bakterii, co czyni ten polimer obiecującym materiałem w zastosowaniach przeciwporostowych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Reza Lalani et al.
Biomacromolecules, 13(6), 1853-1863 (2012-05-02)
Zwitterionic poly(sulfobetaine methacrylate) (PSBMA) has been well studied for its superhydrophilic and ultralow biofouling properties, making it a promising material for superabsorbent and nonadherent wound dressings. Electrospinning provides multiple desirable features for wound dressings, including high absorptivity due to high
Se Yeong Lee et al.
Biomaterials research, 22, 3-3 (2018-02-17)
Zwitterionic molecules have been widely studied as coating materials for preparing anti-fouling surfaces because they possess strong hydration properties that can resist non-specific protein adsorption. Numerous studies on surface modification using zwitterionic molecules have been investigated, such as electrochemically mediated
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
922390-2G | 4065266877946 |