Kluczowe dokumenty
909866
Poly(2-(dimethylamino)ethyl methacrylate)
average Mn 10,000
Synonim(y):
PDMAEMA, Polimer hydrofilowy, Reagujący na pH, Wrażliwy na pH
About This Item
Wzór liniowy:
(C8H15NO2)n
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
powder or solid
masa cząsteczkowa
average Mn 10,000 (by GPC)
average Mn 10,000
kolor
white to faint yellow
PDI
≤1.4 (by GPC)
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Poli(2-(dimetyloamino)etylometakrylan) jest polimerem reagującym na pH. Polimery reagujące na pH to grupa polimerów reagujących na bodźce, które mogą reagować na pH roztworu poprzez zmiany strukturalne i właściwości, takie jak aktywność powierzchniowa, konformacja łańcucha, rozpuszczalność i konfiguracja. Termin "polimery reagujące na pH" jest powszechnie używany do opisania polimerów posiadających jonizowalne reszty kwasowe lub zasadowe, których jonizacja zależy od pH roztworu. Właściwości fizyczne polimeru, takie jak jego konformacja łańcucha, konfiguracja i rozpuszczalność, można dostosować poprzez manipulowanie pH lub siłą jonową. Te unikalne właściwości systemów polimerowych reagujących na pH sprawiają, że są one bardzo przydatne w różnych zastosowaniach, takich jak dostarczanie leków, dostarczanie genów, czujniki, powierzchnie, membrany i chromatografia.
Systemy polimerowe wrażliwe na pH w połączeniu z nanotechnologią mogą być wykorzystywane jako alternatywna strategia dla tradycyjnych systemów celowania w celu przezwyciężenia głównych problemów w obecnej chemioterapii, takich jak niespecyficzna dystrybucja leków w tkankach, heterogeniczność guza i oporność wielolekowa (MDR) na leki przeciwnowotworowe.
Systemy polimerowe wrażliwe na pH w połączeniu z nanotechnologią mogą być wykorzystywane jako alternatywna strategia dla tradycyjnych systemów celowania w celu przezwyciężenia głównych problemów w obecnej chemioterapii, takich jak niespecyficzna dystrybucja leków w tkankach, heterogeniczność guza i oporność wielolekowa (MDR) na leki przeciwnowotworowe.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
pH-Responsive polymers
Kocak G , et al.
Polym. Chem., 8, 144?176-144?176 (2017)
pH-sensitive polymers for drug delivery
Huh K M,et al.
Macromolecular Research, 20(3), 224?233-224?233 (2012)
Jing Xie et al.
Macromolecular rapid communications, 38(23), 1499-1499 (2017-10-05)
Since diabetes mellitus has become one of the most serious threats to human health, researchers have been designing new drugs and developing new technologies to control the blood glucose level (BGL) while improving patient compliance. In addition to the traditional
Hong-ming Ding et al.
Scientific reports, 3, 2804-2804 (2013-10-01)
The major challenge in cancer therapy is to efficiently translocate drug molecules into cancer tumors without doing any damage to healthy tissues. Since there exist pH gradients between tumor and normal tissues, pH-sensitive materials may have great potential to overcome
Prithankar Pramanik et al.
Macromolecular rapid communications, 37(18), 1499-1506 (2016-07-23)
The synthesis, micellar aggregation, and pH-triggered intracellular drug delivery ability of an amphiphilic statistical copolymer (P2) are studied. Two methacrylate derivatives, one containing a hydrophilic pendant and the other containing a hydrophobic pendant chain, are copolymerized to produce P2. The