Kluczowe dokumenty
928925
Poly(ethylene glycol)-block-poly(2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate)
quaternized, PEG average Mn 5,000, quaternized PDMAEMA Mn 18,000
Synonim(y):
Kwaternizowany PEG-PDMAEMA, PEG-PQDMAEMA
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(C2H4O)nC6H7O2N(C9H18O2NCl)mC7H5S2
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.25
Polecane produkty
Opis ogólny
Blok poli(glikolu etylenowego)-poli(2-(dimetyloamino)metakrylan etylu) czwartorzędowy (PEG-b-PQDMAEMA) jest biokompatybilnym polielektrolitem blokowym składającym się z neutralnego bloku PEG i kationowego czwartorzędowego bloku poli(2-(dimetyloamino)metakrylanu etylu) (PDMAEMA). PQDMAEMA przenosi czwartorzędowe ugrupowania soli amoniowej wzdłuż łańcucha polimerowego.
Zastosowanie
- Zastosowania przeciwdrobnoustrojowe
- Niewirusowe dostarczanie genów
PEG-b-PQDMAEMA jest wszechstronnym polimerem do zastosowań przeciwdrobnoustrojowych i dostarczania genów. Ze względu na wysoką skuteczność w systemach przeciwdrobnoustrojowych, jest idealnym kandydatem do produkcji długotrwałych, aktywnych kontaktowo materiałów bakteriobójczych. PQDMAEMA jest również obiecującym materiałem do niewirusowego dostarczania genów. PEGylacja PQDMAEMA zmniejsza cytotoksyczność i zwiększa wydajność dostarczania genów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Quaternized poly(2-(dimethylamino)ethyl methacrylate)-grafted agarose copolymers for multipurpose antibacterial applications
Xu LQ, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 61742-61742 (2015)