Kluczowe dokumenty
922277
TpOx-B15C5
Synonim(y):
TpOx-Crown Ether Series
About This Item
Polecane produkty
opis
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
Poziom jakości
rozpuszczalność
soluble (DCM,THF > 1 mg /mL, MeCN, DMSO < 1 mg /mL)
λmaks.
270 nm in ethyl acetate
εmax
86,000 M-1cm-1 in ethyl acetate
fluorescencja
λem 457 nm, quantum yield 0.43 (pSS(nm) = 187; Fluorescence lifetime (ns) = 4.23)
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Metal cation sensing
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
- Multi-photon microscopy
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)