Kluczowe dokumenty
922234
Sigma-Aldrich
200 μl tank with Mini Luer interface
Fluidic 926, PP
Synonim(y):
Akcesoria do układów mikroprzepływowych
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.23
Zastosowanie
Dzięki męskiemu interfejsowi Mini Luer zbiornik ten można zamontować na wielu naszych standardowych chipach mikroprzepływowych wyposażonych w interfejsy Mini Luer. Zbiornik może pomieścić do 200 μl i ma dwa męskie interfejsy Mini Luer zapewniające stabilne mocowanie. Należy pamiętać, że tylko jeden interfejs służy do dostarczania cieczy, podczas gdy drugi wyłącznie zwiększa stabilność montażu.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sharma T Sanjay et al.
Advanced drug delivery reviews, 128, 3-28 (2017-09-19)
Conventional systematically-administered drugs distribute evenly throughout the body, get degraded and excreted rapidly while crossing many biological barriers, leaving minimum amounts of the drugs at pathological sites. Controlled drug delivery aims to deliver drugs to the target sites at desired
Dongfei Liu et al.
Lab on a chip, 17(11), 1856-1883 (2017-05-10)
The microfluidic technique has brought unique opportunities toward the full control over the production processes for drug delivery carriers, owing to the miniaturisation of the fluidic environment. In comparison to the conventional batch methods, the microfluidic setup provides a range