Kluczowe dokumenty
921998
Sigma-Aldrich
Droplet generator chip - Multi channel design
Fluidic 1032, PC
Synonim(y):
Chip mikroprzepływowy do syntezy nanocząstek i mikrocząstek
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.23
opis
Microfludic chip x1
Zastosowanie
Mikroprzepływowe generowanie kropel może wytwarzać wysoce monodyspersyjne krople o wysokiej częstotliwości (do setek kHz). Zainteresowanie systemami mikroprzepływowymi opartymi na kropelkach znacznie wzrosło, ponieważ mikroprzepływy oferują możliwość obsługi bardzo małych objętości odczynników, zapewniają lepsze mieszanie, hermetyzację, sortowanie i wykrywanie. Mikroprzepływy mogą być wykorzystywane do eksperymentów o wysokiej przepustowości. Kropelki oparte na mikroprzepływach mają wiele zastosowań, w tym syntezę cząstek i analizę chemiczną. Wysoce kontrolowana produkcja kropel umożliwia również analizę pojedynczych komórek lub testowanie leków.
Układ generatora kropel - konstrukcja wielokanałowa, Fluidic 1032, PC jest wykonany z PC (poliwęglanu). Ten układ generatora kropli z trzema identycznymi jednostkami generującymi krople o podwójnej geometrii krzyżowej został opracowany specjalnie do użytku w eksperymentach sekwencjonowania pojedynczych komórek, w których pojedyncze komórki (W) i kulki/bufor lizujący (W) muszą być wprowadzone do pojedynczej kropli w fazie olejowej (O). Fluidic 1032 posiada interfejsy Mini Luer, a jego użycie wymaga konfiguracji pompy mikroprzepływowej z możliwością sterowania trzema indywidualnymi przepływami. Możliwe jest jednak również użycie tego generatora kropel do generowania kropel W/O poprzez proste zamknięcie jednego wlotu i dostarczenie tylko dwóch wlotów ze strumieniem cieczy.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Microfluidic-assisted fabrication of carriers for controlled drug delivery.
Santos H A, et al.
Lab on a chip, 17, 1856-1883 (2017)
Sharma T Sanjay et al.
Advanced drug delivery reviews, 128, 3-28 (2017-09-19)
Conventional systematically-administered drugs distribute evenly throughout the body, get degraded and excreted rapidly while crossing many biological barriers, leaving minimum amounts of the drugs at pathological sites. Controlled drug delivery aims to deliver drugs to the target sites at desired
Dongfei Liu et al.
Lab on a chip, 17(11), 1856-1883 (2017-05-10)
The microfluidic technique has brought unique opportunities toward the full control over the production processes for drug delivery carriers, owing to the miniaturisation of the fluidic environment. In comparison to the conventional batch methods, the microfluidic setup provides a range