Kluczowe dokumenty
900247
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
PEG functionalized, fluorescence λem 620 nm, 4 μM in H2O
Synonim(y):
Fluorescencyjne nanokryształy, QD
About This Item
Wzór liniowy:
CdSe/ZnS
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Formularz
dispersion
Poziom jakości
stężenie
4 μM in H2O
fluorescencja
λem 620 nm
λem 620 nm±10 nm, quantum yield >50%
grupa funkcyjna
PEG
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Grupa reaktywna: Brak.
Zastosowanie
Kropki kwantowe CdS/ZnS lub CdSe/ZnS funkcjonalizowane za pomocą PEG wykazują niskie wiązanie niespecyficzne, co czyni je odpowiednimi do różnych zastosowań biomedycznych in vivo i in vitro.
Informacje prawne
Produkt firmy Ocean Nanotech, LLC.
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qiangqiang Liu et al.
International journal of nanomedicine, 10, 7073-7088 (2015-11-26)
The growing potential of quantum dots (QDs) in biomedical applications has provoked the urgent need to thoroughly address their interaction with biological systems. However, only limited studies have been performed to explore the effects of surface charge on the biological