Merck
921416
D-Leucine-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.13
Kod UNSPSC:
12352116
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
Formularz
solid
metody
protein expression: suitable
przesunięcie masy
M+6
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)