Kluczowe dokumenty
920150
2-Deoxy-D-glucose-2,2-d2
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D2H10O5
Masa cząsteczkowa:
166.17
Kod UNSPSC:
12352201
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥97 atom % D
Próba
≥97% (CP)
przesunięcie masy
M+2
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)