Merck
919241
Sigma-Aldrich
Aluminum cerium oxide
nanopowder, ≤120 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
Synonim(y):
Cerium aluminate, Cerium aluminum oxide
About This Item
Wzór liniowy:
AlCeO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99% trace metals basis
Formularz
nanopowder
wielkość cząstki
≤120 nm (BET)
ciąg SMILES
[Ce+3].[O-][Al]([O-])[O-]
InChI
1S/Al.Ce.3O/q;+3;3*-1
Klucz InChI
GFIRVRHWPCRRBW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Aluminiowy tlenek ceru znajduje zastosowanie w przemyśle obronnym, motoryzacyjnym, lotniczym i elektrycznym.
Opakowanie
10, 50 g w szklanej butelce
Informacje prawne
Produkt Engi-Mat Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)