Kluczowe dokumenty
917516
Sigma-Aldrich
Empty cartridges
3 mL, opaque black, 50/box
Synonim(y):
Beczki strzykawek, Materiały eksploatacyjne do biodruku 3D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
opis
3mL cartridges (50/box), opaque black, for complete light blockage
śr. × dł.
11.1 mm (0.44′′) × 73.0 mm (2.88′′)
Zastosowanie
Puste kartridże do zastosowań w biodruku 3D. Precyzyjne dopasowanie cylindra i tłoka zapewnia spójne osadzanie płynu. Tłok z wycieraczką poprawia kontrolę płynu i zapobiega jego kapaniu. Tłoki, nasadki końcowe i końcówki są sprzedawane oddzielnie.
Nieprzezroczyste, czarne kartridże zapewniające całkowitą blokadę światła.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)