Kluczowe dokumenty
916323
Sigma-Aldrich
Bioactive glass powder
58S, ≥98%, ≤10 μm particle size
Synonim(y):
Ceramika z bioszkła, Szkło krzemionkowe
About This Item
Wzór liniowy:
CaO:SiO2:P2O5
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
powder
wielkość cząstki
≤10 μm
Zastosowanie
Szkło bioaktywne jest w stanie tworzyć warstwę powierzchniową podobną do hydroksyapatytu, zapewniając w ten sposób stabilne wiązanie z komórkami kostnymi. Ponadto wykazano, że szkło bioaktywne stymuluje regenerację komórek kostnych. Ze względu na swoją biokompatybilność i zdolność osteogenną, szkło bioaktywne znajduje zastosowanie w inżynierii tkankowej, rekonstrukcji szkliwa, biopowłokach i klejach wysokotemperaturowych.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Lungs, Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Francesco Baino et al.
Journal of functional biomaterials, 9(1) (2018-03-23)
Bioactive glasses caused a revolution in healthcare and paved the way for modern biomaterial-driven regenerative medicine. The first 45S5 glass composition, invented by Larry Hench fifty years ago, was able to bond to living bone and to stimulate osteogenesis through