Kluczowe dokumenty
915831
Sigma-Aldrich
Bioactive glass
powder, 13-93, ≥98%, 50-250 μm particle size
Synonim(y):
Ceramika z bioszkła, Szkło krzemionkowe
About This Item
Wzór liniowy:
CaO:SiO2:P2O5:MgO:K2O:Na2O
Kod UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
powder
wielkość cząstki
50-250 μm
Zastosowanie
Szkło bioaktywne jest w stanie tworzyć warstwę powierzchniową podobną do hydroksyapatytu, zapewniając w ten sposób stabilne wiązanie z komórkami kostnymi. Ponadto wykazano, że szkło bioaktywne stymuluje regenerację komórek kostnych. Ze względu na swoją biokompatybilność i zdolność osteogenną, szkło bioaktywne znajduje zastosowanie w inżynierii tkankowej, rekonstrukcji szkliwa, biopowłokach i klejach wysokotemperaturowych.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Lungs, Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Francesco Baino et al.
Journal of functional biomaterials, 9(1) (2018-03-23)
Bioactive glasses caused a revolution in healthcare and paved the way for modern biomaterial-driven regenerative medicine. The first 45S5 glass composition, invented by Larry Hench fifty years ago, was able to bond to living bone and to stimulate osteogenesis through