Key Documents
915335
Sigma-Aldrich
Bioactive glass powder
77S, ≥98%, 0.2-20 μm particle size
Synonim(y):
Bioglass ceramics, Silica glass
About This Item
Wzór liniowy:
CaO:SiO2:P2O5
Kod UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
≥98%
Postać
powder
wielkość cząstki
0.2-20 μm
Zastosowanie
Bioactive glass is able to form a hydroxyapatite-like surface layer thus providing a stable bond to bone cells. In addition, bioactive glass has been shown to stimulate bone cells regeneration. Due to its biocompatability and osteogenic capacity applications include tissue engineering, enamel reconstruction, bio-coatings, and high temperature adhesives.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Francesco Baino et al.
Journal of functional biomaterials, 9(1) (2018-03-23)
Bioactive glasses caused a revolution in healthcare and paved the way for modern biomaterial-driven regenerative medicine. The first 45S5 glass composition, invented by Larry Hench fifty years ago, was able to bond to living bone and to stimulate osteogenesis through