Merck
915858
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol) diacrylate
average Mn ~5,800
Synonim(y):
Diakrylan pluronowy, Diakrylan pluronowy P-123, PEG-PPG-PEG
About This Item
Wzór liniowy:
C3H3O[C2H4O]x[C3H6O]y[C2H4O]zC3H3O2
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn ~5,800
kolor
off-white to yellow
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Poloksamery są niejonowymi, trójblokowymi kopolimerami zawierającymi centralny hydrofobowy łańcuch poli(glikolu propylenowego) (PPG) i dwa końcowe hydrofilowe łańcuchy poli(glikolu etylenowego) (PEG). Ze względu na swoją amfifilową strukturę, roztwory poloksamerów charakteryzują się zależnym od temperatury samoorganizowaniem się i zachowaniem termo-żelowania. Stężone wodne roztwory poloksamerów są ciekłe w niskiej temperaturze i tworzą żel w wyższej temperaturze, w odwracalnym procesie. Cecha ta pozwoliła na zastosowanie tych materiałów jako nośników leków dla większości dróg podania, w tym doustnych, miejscowych, donosowych, ocznych i pozajelitowych. Pochodne modyfikowane akrylanami są najczęściej stosowane jako termoczułe hydrożele do dostarczania leków i zastosowań w biodruku 3D. Po odlaniu lub wydrukowaniu materiał może zostać usieciowany w celu zachowania struktury hydrożelu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Smart hydrogels for 3D bioprinting
Shuai W, et al.
International Journal of Bioprinting, 1(1), 3-14 (2015)
Self-Assembly of Pluronic F127 Diacrylate in Ethylammonium Nitrate: Structure, Rheology, and Ionic Conductivity before and after Photo-Cross-Linking
Carlos R L, et al.
Macromolecules, 49(14), 5179-5189 (2016)
Photopolymerization of Pluronic F127 diacrylate: a colloid-templated polymerization
Manuela D B, et al.
Soft Materials, 7, 4928-4937 (2011)
J J Escobar-Chávez et al.
Journal of pharmacy & pharmaceutical sciences : a publication of the Canadian Society for Pharmaceutical Sciences, Societe canadienne des sciences pharmaceutiques, 9(3), 339-358 (2007-01-09)
It is, sometimes, desirable to maintain a constant plasma drug concentration within the therapeutically effective concentration range. The use of high viscosity hydromiscible vehicles such as hydrophilic gels, is one of various approaches for controlled drug delivery, and represents an
Christopher J Hansen et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 25(1), 96-102 (2012-10-31)
Microvascular multinozzle arrays are designed and fabricated for high-throughput printing of functional materials. Ink-flow uniformity within these multigeneration, bifurcating microchannel arrays is characterized by computer modeling and microscopic particle image velocimetry (micro-PIV) measurements. Both single and dual multinozzle printheads are