Kluczowe dokumenty
914630
Silica nanoparticles
pore size non-porous, 900 nm particle size, 5 % (w/w) in ethanol, dispersion
Synonim(y):
Krzemionka, Monodyspersyjny dwutlenek krzemu, Nieporowata krzemionka, Nieporowaty dwutlenek krzemu
About This Item
Polecane produkty
Formularz
dispersion
nanoparticles
Poziom jakości
stężenie
5 % (w/w) in ethanol
wielkość cząstki
900 nm
wielkość porów
non-porous
ciąg SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)