Merck
914053
Sigma-Aldrich
Lead(II) chloride
AnhydroBeads, 99.999%, (perovskite grade)
Synonim(y):
Cotunnite
About This Item
Wzór liniowy:
PbCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
ciśnienie pary
1 mmHg ( 547 °C)
Poziom jakości
linia produktu
AnhydroBeads
Próba
99.999%
Formularz
powder
wielkość cząstki
-10 mesh
bp
950 °C (lit.)
mp
501 °C (lit.)
gęstość
5.85 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cl[PbH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Chlorek ołowiu znajduje zastosowanie w syntezie materiałów fotowoltaicznych opartych na perowskitach. Nasz perowskit PbBr2 można łatwo rozpuścić w DMF: DMSO (1:1), uzyskując 0,4 M roztwór.
Chlorek ołowiu(II) jest kluczowym materiałem prekursorowym do syntezy perowskitowej warstwy absorbera w perowskitowych ogniwach słonecznych. Odgrywa on istotną rolę w absorpcji światła w perowskitowej warstwie absorbera.
Opakowanie
Pakowane w ampułki
Informacje prawne
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)