Merck
913650
Sigma-Aldrich
Polyoxyethylene bis(azide) solution
average Mn 450, 0.1 g/mL in THF
Synonim(y):
O,O′-Bis(2-azidoetylo)glikol polietylenowy, PEG-diazyd
About This Item
Wzór liniowy:
N3(C2H4O)nC2H4N3
Kod UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
PEG ~400 Da
average Mn 450
stężenie
0.1 g/mL in THF
kolor
pale yellow
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
PEG do sieciowania i stosowane w reakcjach chemii "click". Materiały PEGylowane znalazły szerokie zastosowanie w systemach dostarczania leków, wirusologii i immunologii, ponieważ włączenie PEG poprawia właściwości farmakologiczne, takie jak zwiększona rozpuszczalność w wodzie, zwiększona odporność na degradację (hydroliza białek), wydłużony okres półtrwania w obiegu i zmniejszona antygenowość. Polimer do przygotowywania koniugatów enzymatycznych rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych; obiecujący nośnik leków.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
0.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-17.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Improving the tensile strength of carbon nanotube yarn via one-step double [2+1] cycloadditions.
H Kim, et al.
Korean Journal of Chemical Engineering, 33(1), 299-304 (2016)
Shao Qiong Liu et al.
Biomaterials, 30(8), 1453-1461 (2008-12-23)
In this study, biodegradable PEG-peptide hydrogels have been synthesized using Click chemistry. A series of Arg-Gly-Asp (RGD) containing peptides were prepared via a solid phase synthesis approach, which were further functionalized with azide to yield peptide azide or peptide diazide.
Tilman Läppchen et al.
European journal of medicinal chemistry, 89, 279-295 (2014-12-03)
Calixarene 0118 is a potent anti-angiogenic agent that effectively inhibited tumor growth in preclinical studies, and is currently being evaluated in a phase I clinical trial. We have designed two close mimetics of calixarene 0118 containing a terminal alkynyl-functional group