Merck
913340
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylpropane-1,3-diammonium iodide
Synonim(y):
10439, DMPDAI
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H16I2N2
Masa cząsteczkowa:
358.00
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
Poziom jakości
kolor
white
Zastosowanie
Perowskity na bazie organohalogenków stały się ważną klasą materiałów do zastosowań w ogniwach słonecznych. Wariacje/zastępowanie kationów i anionów organohalogenkowych jest wykorzystywane do optymalizacji przerwy pasmowej, długości dyfuzji nośników i wydajności konwersji energii ogniw słonecznych opartych na perowskitach.
Informacje prawne
Produkt firmy Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Limeng Ni et al.
ACS nano, 11(11), 10834-10843 (2017-10-25)
Self-assembled hybrid perovskite quantum wells have attracted attention due to their tunable emission properties, ease of fabrication, and device integration. However, the dynamics of excitons in these materials, especially how they couple to phonons, remains an open question. Here, we
Systematic studies on chain lengths, halide species, and well thicknesses for lead halide layered perovskite thin films.
Takeoka Y, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 79(10), 1607-1613 (2006)
Qi Zhang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 30(18), e1704055-e1704055 (2018-03-27)
2D organic-inorganic hybrid perovskites (OIHPs) represent a unique class of materials with a natural quantum-well structure and quasi-2D electronic properties. Here, a versatile direct solution-based synthesis of mono- and few-layer OIHP nanosheets and a systematic study of their electronic structure