Merck
912069
Sigma-Aldrich
Morpholinium bromide
Synonim(y):
Bromek morfolinu, Bromowodorek morfoliny (8CI, 9CI), MORPHB, Monohydrobromek morfoliny
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.23
opis
Identity by (1H NMR)
Poziom jakości
Formularz
powder
kolor
white
ciąg SMILES
[Br-].[N+H2]1CCOCC1
InChI
1S/C4H9NO.BrH/c1-3-6-4-2-5-1;/h5H,1-4H2;1H
Klucz InChI
BVJOXYJFOYNQRB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Perowskity na bazie organohalogenków stały się ważną klasą materiałów do zastosowań w ogniwach słonecznych. Wariacje/zastępowanie kationów i anionów organohalogenkowych jest wykorzystywane do optymalizacji przerwy pasmowej, długości dyfuzji nośników i wydajności konwersji energii ogniw słonecznych opartych na perowskitach.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w ciemności w temperaturze 20 °C
Informacje prawne
Produkt 10439
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shanshan Zhang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(30), e1901090-e1901090 (2019-06-06)
2D Ruddlesden-Popper perovskite (RPP) solar cells have excellent environmental stability. However, the power conversion efficiency (PCE) of RPP cells remains inferior to 3D perovskite-based cells. Herein, 2D (CH3 (CH2 )3 NH3 )2 (CH3 NH3 )n-1 Pbn I3n+1 perovskite cells with
Lingling Mao et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(14), 5210-5215 (2017-03-18)
Hybrid inorganic-organic perovskites are developing rapidly as high performance semiconductors. Recently, two-dimensional (2D) perovskites were found to have white-light, broadband emission in the visible range that was attributed mainly to the role of self-trapped excitons (STEs). Here, we describe three
Eran Edri et al.
The journal of physical chemistry letters, 4(6), 897-902 (2013-03-21)
Mesoscopic solar cells, based on solution-processed organic-inorganic perovskite absorbers, are a promising avenue for converting solar to electrical energy. We used solution-processed organic-inorganic lead halide perovskite absorbers, in conjunction with organic hole conductors, to form high voltage solar cells. There