Merck
912514
Sigma-Aldrich
N-Nitrosaccharin
Synonim(y):
1,1-ditlenek 2-nitrobenzo[d]izotiazolonu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4N2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Formularz
powder
dostępność
available only in USA
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[S]1(=O)(=O)N(C(=O)c2c1cccc2)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C7H4N2O5S/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)15(13,14)8(7)9(11)12/h1-4H
Klucz InChI
DQIYDCGGBPKJJW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,1-ditlenek 2-nitrobenzo[d]izotiazolonu jest łatwym w obsłudze, stabilnym odczynnikiem nitrującym, który umożliwia dostęp do nitro(hetero)arenów w łagodnych warunkach reakcji i z wysoką wydajnością.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Roxan Calvo et al.
Nature communications, 10(1), 3410-3410 (2019-08-01)
Nitroaromatics and nitroheteroaromatics serve as key building blocks and intermediates in synthesis, and form the core scaffold of a vast number of materials, dyes, explosives, agrochemicals and pharmaceuticals. However, their synthesis relies on harsh methodologies involving excess mineral acids, which