Kluczowe dokumenty
909106
Sigma-Aldrich
Molybdenum (IV) diselenide
lithium intercalated
Synonim(y):
Interkalowany litem diselenek 2D molibdenu, Selenek litowo-molibdenowy, Selenek molibdenu z interkalacją litu
About This Item
Wzór liniowy:
LiMoSe2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
43211915
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Ze względu na właściwości fizyczne i chemiczne zależne od grubości, dwuwymiarowe (2D) nanomateriały oparte na dichalkogenkach metali przejściowych (TMD) przyciągnęły ostatnio znaczną uwagę. Atomowo cienkie warstwy MoSe2 stanowią ważną klasę materiałów 2D opartych na TMD. Znajdują one zastosowanie w fotokatalizie, fotowoltaice, wykrywaniu gazów, bateriach litowo-jonowych, tranzystorach polowych, spintronice itp.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Exploration of Nanostructured Functional Materials Based on Hybridization of Inorganic 2D Nanosheets.
Gunjakar J L, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118, 3847-3847 (2014)
Nikhita D Mansukhani et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 12(3), 294-300 (2015-12-01)
Conditions for the dispersion of molybdenum disulfide (MoS2) in aqueous solution at concentrations up to 0.12 mg mL(-1) using a range of nonionic, biocompatible block copolymers (i.e., Pluronics and Tetronics) are identified. Furthermore, the optimal Pluronic dispersant for MoS2 is
Sheneve Z Butler et al.
ACS nano, 7(4), 2898-2926 (2013-03-08)
Graphene's success has shown that it is possible to create stable, single and few-atom-thick layers of van der Waals materials, and also that these materials can exhibit fascinating and technologically useful properties. Here we review the state-of-the-art of 2D materials
The super materials that could trump graphene.
Elizabeth Gibney
Nature, 522(7556), 274-276 (2015-06-19)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
909106-1G