Merck
906824
Sigma-Aldrich
BT-CIC
≥98%
Synonim(y):
4,4,10,10-tetrakis(4-heksylofenylo)-5,11-(2-etyloheksyloksy)-4,10-dihydroditienylo[1,2-b:4,5b′]benzoditiofen-2,8-diylo)bis(2-(3-okso-2,3-dihydroinden-5,6-dichloro-1-ylideno)malononitryl), NFA147, PCE147
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C110H110Cl4N4O4S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1822.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.23
opis
Band gap: 1.4 eV
Solubility:CB and ODCB
Próba
≥98%
Formularz
solid
rozpuszczalność
chloroform: soluble
Energia orbitalna
HOMO -5.5 eV 
LUMO -4.1 eV 
ciąg SMILES
[s]1c2c(c%10c1c%11[s]c(cc%11C%10(c%15ccc(cc%15)CCCCCC)c%14ccc(cc%14)CCCCCC)\C=C%12/C(=O)c%13c(cc(c(c%13)Cl)Cl)C/%12=C(C#N)C#N)c(c3[s]c4c(c3c2OCC(CCCC)CC)C(c7c4[s]c(c7)\C=C8\C(=O)c9c(cc(c(c9)Cl)Cl)C\8=C(C#N)C#N)(c6ccc(cc6)CCCCCC)c5ccc(cc5)CCCCCC)OCC(CCCC)C
InChI
1S/C110H110Cl4N4O4S4/c1-9-17-23-27-33-69-37-45-75(46-38-69)109(76-47-39-70(40-48-76)34-28-24-18-10-2)87-55-79(53-85-93(73(61-115)62-116)81-57-89(111)91(113)59-83(81)99(85)119)123-103(87)107-97(109)95-101(121-65-67(15-7)31-21-13-5)106-96(102(105(95)125-107
Klucz InChI
QKGHNUQLBFDZDZ-ROMINNPJSA-N
Zastosowanie
BT-CIC to wysokowydajny akceptor niefullerenowy o bardzo wąskim paśmie wzbronionym, absorbujący promieniowanie podczerwone, przeznaczony do stosowania w wysokowydajnych organicznych urządzeniach fotowoltaicznych.
Niedawno zgłoszone ogniwo tandemowe, wykorzystujące BT-CIC jako akceptor niefullerenowy i PCE-10 jako donor dla tylnego ogniwa, wykazało PCE na poziomie 15%.
Wydajność urządzenia:
Tandem [Przód] (170 nm DTDCPB:C70 + ARC) [Tył]PCE-10:BTCIC (1:1.5, 75 nm)
Jsc=13.3 ± 0.3 mA/cm2
Voc=1.59 ± 0.01 V
FF=0.71± 0.01
PCE=15.0% ± 0.3%
ARC:powłoka antyrefleksyjna
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
High Efficiency Near-Infrared and Semitransparent Non-Fullerene Acceptor Organic Photovoltaic Cells.
Yongxi L, et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(47), 17114-17119 (2017)
High fabrication yield organic tandem photovoltaics combining vacuum- and solution-processed subcells with 15% efficiency.
Xiaozhou C, et al.
Nature Energy, 3(5), 422-427 (2018)
Produkty
The emerging organic photovoltaic (OPV) technology is very promising for low-cost solar energy production. OPV devices can be produced using high-throughput, large-volume printing methods on lightweight and flexible plastic substrates, making them easy to deploy and use in innovative ways.
The emerging organic photovoltaic (OPV) technology is very promising for low-cost solar energy production.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.