Kluczowe dokumenty
906603
Sigma-Aldrich
DLAM-Iδ1Tγ-13CH3 Methyl Labeling Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.12
metody
bio NMR: suitable
Poziom jakości
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zestaw DLAM-Iδ1Tg-13CH3zawiera prekursory izotopomerów13CH3i zawiera instrukcje dotyczące protokołu tworzenia znakowanych izotopowo białek.
Zastosowanie
DLAM-Iδ1Tg-13CH3to zoptymalizowany zestaw do produkcji białek zizotopomerem 13CH3na grupach metylowych izoleucyny i treoniny. Zestaw ten został przetestowany pod kątem znakowania izotopowego białek w E. coli. Jest on wykorzystywany w metyl-TROSY NMR do badania miejsca aktywnego proteasomu, a także do badania mechanizmu katalitycznego.
Do wykrywania nOes dalekiego zasięgu lub do badania NMR dużych białek
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Algirdas Velyvis et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(25), 9259-9262 (2013-06-27)
The 20S proteasome core particle is a molecular machine that plays a central role in the regulation of cellular function through proteolysis, and it has emerged as a valuable drug target for certain classes of cancers. Central to the development
Silke Wiesner et al.
Current opinion in structural biology, 35, 60-67 (2015-09-26)
Intermolecular interactions are indispensible for biological function. Here we discuss how novel NMR techniques can provide unique insights into the assembly, dynamics and regulation of biomolecular complexes. We focus on applications that exploit the methyl TROSY effect and show that
Produkty
Methyl groups are ideal probes for studying protein structure and function by NMR. Choose among user-friendly kits for isotope labeling of a single type or multiple types of methyl groups.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
906603-1KT