Kluczowe dokumenty
906468
Sigma-Aldrich
SLAM-VproS-13CHD2 Methyl Labeling Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.12
metody
bio NMR: suitable
Poziom jakości
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zestaw SLAM-VproS-13CHD2 zawiera prekursor izotopomeru 13CHD2 i zawiera instrukcje dotyczące protokołu tworzenia znakowanych izotopowo białek.
Zastosowanie
Do zastosowań NMR w ciele stałym i badań dynamicznych.
Do regio- i/lub stereospecyficznego znakowania izotopowego izoleucyny, leucyny, waliny i alaniny izotopomerami 13CHD2.
Zestaw SLAM-VproS-13CHD2 służy do stereospecyficznego znakowania waliny izotopomerem 13CHD2. Zestaw ten został przetestowany pod kątem znakowania izotopowego białek w E. coli. Jest to korzystne dla stabilności próbki, co zmniejsza jej nagrzewanie z powodu dużej mocy odsprzęgania podczas badania dynamiki łańcuchów bocznych białek za pomocą spektroskopii NMR w stanie stałym.
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rime Kerfah et al.
Current opinion in structural biology, 32, 113-122 (2015-04-17)
Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy is a uniquely powerful tool for studying the structure, dynamics and interactions of biomolecules at atomic resolution. In the past 15 years, the development of new isotopic labeling strategies has opened the possibility of exploiting
Silke Wiesner et al.
Current opinion in structural biology, 35, 60-67 (2015-09-26)
Intermolecular interactions are indispensible for biological function. Here we discuss how novel NMR techniques can provide unique insights into the assembly, dynamics and regulation of biomolecular complexes. We focus on applications that exploit the methyl TROSY effect and show that
Produkty
Methyl groups are ideal probes for studying protein structure and function by NMR. Choose among user-friendly kits for isotope labeling of a single type or multiple types of methyl groups.