Merck
905445
Sigma-Aldrich
Pinacolyl alcohol-1,2-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
12C2C4H14O
Masa cząsteczkowa:
102.15
Kod UNSPSC:
12352001
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥97% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
CC(C)(C)[13CH](O)[13CH3]
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)