Kluczowe dokumenty
901776
Poly(OEGMA)
hydrazide functionalized, 25 wt% solution in water
Synonim(y):
PEGMA, POEGMA
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CCH3(COO(CH2CH2O)8CH3)]m[CH2CHCONHNHCO(CH2)4CONHNH2]p
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
solution
masa cząsteczkowa
~20,000 g/mol
kolor
clear colorless to pale yellow
grupa funkcyjna
hydrazide
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Poli(metakrylan glikolu oligoetylenowego) (POEGMA) to kopolimer szczepiony w kształcie grzebienia, składający się z hydrofilowych łańcuchów oligomeru PEG szczepionych na hydrofobowym szkielecie polimetakrylanu. POEGMA został zasugerowany jako realna alternatywa dla poli (glikolu etylenowego) (PEG) w zastosowaniach biologicznych i biomateriałowych. POEGMA poprawia właściwości farmakokinetyczne koniugatów białek i peptydów, zwiększa stabilność i skuteczność wyciszania genów siRNA, jako powierzchnia przeciwporostowa dla biosensorów, i eliminuje antygenowość PEG. Oprócz zastosowania w koniugatach biomolekuła-polimer, PEOGMA znalazł również szerokie zastosowanie w inżynierii tkankowej, takiej jak synteza hydrożeli. POEGMA z funkcjonalizacją hydrazydową może być łatwo stosowany z odpowiednim POEGMA z funkcjonalizacją aldehydową do szybkiego żelowania poprzez odwracalne tworzenie wiązania hydrazonowego. Ze względu na odwracalność tworzenia wiązań i niską lepkość prekursorów, powstałe hydrożele mogą być stosowane jako wstrzykiwalne matryce inżynierii tkankowej, miejscowe nośniki leków dla małych cząsteczek lub jako środki smarne do stawów. Ponadto, właściwości fizyczne otrzymanych hydrożeli, takie jak LCST, szybkość żelowania, kinetyka pęcznienia, kinetyka degradacji i właściwości mechaniczne, mogą być łatwo kontrolowane przez stężenie roztworu i proporcje każdego roztworu.
Uwaga dotycząca przygotowania
Ten produkt jest dostarczany jako 25% roztwór w wodzie, gotowy do rozcieńczenia do konkretnego zastosowania. Instrukcje dotyczące rozcieńczania i przygotowania hydrożelu można znaleźć w biuletynie technicznym na stronie produktu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Reactive electro spinning of degradable poly(oligoethylene glycol methacrylate)-based nanofibrous hydrogel networks.
Xu F, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 52, 1451-1454 (2016)
?Off-the-shelf? thermoresponsive hydrogel design: tuning hydrogel properties by mixing precursor polymers with different lower-critical solution temperatures.
Bakaic E, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 33364-33376 (2015)
A. brush-polymer/exendin-4 conjugate reduces blood glucose levels for up to five days and eliminates poly(ethylene glycol) antigenicity.
Qi Y, et al.
Nmr in Biomedicine, 1, 0002-0002 (2016)
A brush-polymer/exendin-4 conjugate reduces blood glucose levels for up to five days and eliminates poly(ethylene glycol) antigenicity.
Qi Y, et al.
Nature Biomedical Engineering, 1, 2-2 (2016)
Imran Ozer et al.
Biomacromolecules, 18(9), 2699-2710 (2017-08-05)
PEGylation, covalent attachment of PEG to therapeutic biomolecules, in which suboptimal pharmacokinetic profiles limiting their therapeutic utility are of concern, is a widely applied technology. However, this technology has been challenged by reduced bioactivity of biomolecules upon PEGylation and immunogenicity