Kluczowe dokumenty
930741
Poly(oligoethylene glycol methacrylate)
Synonim(y):
POEGMA, Poli(metakrylan oligo(glikolu etylenowego))
About This Item
Wzór liniowy:
C6H8NO2[C4H5O2(C2H4O)x]nOH
Kod UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
80,000-130,000
kolor
colorless
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Poli(metakrylan oligo(glikolu etylenowego)) (POEGMA) to rodzina polimerów składających się z hydrofobowego szkieletu metakrylanu i hydrofilowych grup bocznych tlenku etylenu (EO) o wysoce rozgałęzionej architekturze. Wysoce rozgałęziona architektura z dużą gęstością cząsteczek oligo EO zwiększa rozpuszczalność polimeru w wodzie.
Zastosowanie
- Dostarczanie leków - zwiększa stabilność i dostarczanie siRNA oraz eliminuje antygenowość PEG.
- Powłoki biosensorów - zapewniają powierzchnię przeciwporostową
- Reagujące na bodźce hydrożele do inżynierii tkankowej, dostarczania leków i innych zastosowań biomedycznych
Poli(oligo(glikol etylenowy) metakrylan eteru metylowego) (POEGMA) to rodzina polimerów składających się z hydrofobowego szkieletu metakrylanowego i hydrofilowych grup bocznych tlenku etylenu (EO) o wysoce rozgałęzionej architekturze. Segmenty EO w łańcuchu bocznym zwiększają rozpuszczalność polimeru w wodzie , wykazując wiele interesujących właściwości, takich jak nieporastanie , niewidzialność, przeciwciała anty-PEG i termoreaktywność .
Cechy i korzyści
- Wysoce rozgałęziona architektura i wysoka gęstość cząsteczek tlenku oligoetylenu
- Rozpuszczalny w wodzie
- Nieporastające i termoreaktywne zachowanie
- Żywotna alternatywa dla PEG w zastosowaniach biologicznych i biomateriałowych
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
In Pursuit of Zero 2.0: Recent Developments in Nonfouling Polymer Brushes for Immunoassays
Heggestad J., et al.
Advanced Materials, 32 (2020)
Rafael Pires-Oliveira et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 36(49), 15018-15029 (2020-12-05)
Understanding of the temperature-induced phase transition of poly(oligo(ethylene glycol) methyl ether methacrylate) (POEGMA) random copolymers with varied composition remains largely incomplete. Upon heating they can form either macroscopically phase-separated aggregates or micelles. We examined the effect of polymer architecture by