Kluczowe dokumenty
901546
Poly(M(EO)2MA:Poly(OEGMA) 90:10
hydrazide functionalized, 25 wt. % (solution in water)
Synonim(y):
PEGMA-co-POEGMA
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CCH3(COO(CH2CH2O)2CH3)]p[CH2CCH3(COO(CH2CH2O)8CH3)]n[CH2CHCONHNHCO(CH2)4CONHNH2]m
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
solution
masa cząsteczkowa
Mw ~20,000 g/mol
stężenie
25 wt. % (solution in water)
kolor
clear colorless to pale yellow
grupa funkcyjna
hydrazide
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Ponadto właściwości fizyczne powstałych hydrożeli, takie jak LCST, szybkość żelowania, kinetyka pęcznienia, kinetyka degradacji i właściwości mechaniczne, można łatwo kontrolować za pomocą stężenia roztworu i proporcji każdego roztworu.
Ten produkt jest dostarczany jako 25% roztwór w wodzie, gotowy do rozcieńczenia do konkretnego zastosowania. Instrukcje dotyczące rozcieńczania i przygotowania hydrożelu można znaleźć w biuletynie technicznym na stronie produktu.
Ten produkt jest dostarczany jako 25% roztwór w wodzie, gotowy do rozcieńczenia do konkretnego zastosowania. Instrukcje dotyczące rozcieńczania i przygotowania hydrożelu można znaleźć w biuletynie technicznym na stronie produktu.
Poli(metakrylan glikolu dietylenowego)-co-(metakrylan glikolu oligoetylenowego), (PM(EO)2MA-co-OEGMA) to kopolimer szczepiony w kształcie grzebienia, składający się z hydrofilowych łańcuchów oligomeru glikolu polietylenowego (PEG) szczepionych na hydrofobowym szkielecie polimetakrylanu. W tym materiale łańcuchy PEG są albo jednostkami glikolu dietylenowego, albo jednostkami oligomeru PEG (n=8-9). Uzyskane właściwości materiału można regulować poprzez kontrolowanie proporcji każdego składnika. POEGMA został zasugerowany jako realna alternatywa dla PEG w zastosowaniach biologicznych i biomateriałowych. POEGMA został zgłoszony w celu poprawy właściwości farmakokinetycznych koniugatów białek i peptydów, zwiększenia stabilności i skuteczności wyciszania genów siRNA, jako powierzchnia przeciwporostowa dla biosensorów i wyeliminowania antygenowości PEG. Oprócz zastosowania w koniugatach biomolekuła-polimer, PEOGMA znalazł również szerokie zastosowanie w inżynierii tkankowej, takiej jak synteza hydrożeli. Funkcjonalizowany hydrazydem PM(EO)2MA-co-OEGMA może być łatwo stosowany z odpowiednim funkcjonalizowanym aldehydem POEGMA lub PM(EO)2MA-co-OEGMA do szybkiego żelowania poprzez odwracalne tworzenie wiązania hydrazonowego. Ze względu na odwracalność tworzenia wiązań i niską lepkość prekursorów, powstałe hydrożele mogą być stosowane jako matryce do iniekcji w inżynierii tkankowej, miejscowe nośniki leków dla małych cząsteczek lub jako środki smarne do stawów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Reactive electrospinning of degradable poly(oligoethylene glycol methacrylate)-based nanofibrous hydrogel networks.
Xu F, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 52, 1451-1454 (2016)
A brush-polymer/exendin-4 conjugate reduces blood glucose levels for up to five days and eliminates poly(ethylene glycol) antigenicity.
Qi Y, et al.
Nature Biomedical Engineering, 1, 0002-0002 (2016)
Imran Ozer et al.
Biomacromolecules, 18(9), 2699-2710 (2017-08-05)
PEGylation, covalent attachment of PEG to therapeutic biomolecules, in which suboptimal pharmacokinetic profiles limiting their therapeutic utility are of concern, is a widely applied technology. However, this technology has been challenged by reduced bioactivity of biomolecules upon PEGylation and immunogenicity
Karthikeyan Gunasekaran et al.
Macromolecular rapid communications, 32(8), 654-659 (2011-04-12)
A thiol-modified siRNA targeting the enhanced green fluorescence protein (eGFP) gene was conjugated with RAFT-synthesized, pyridyl disulfide-functional poly(PEG methyl ether acrylate)s (p(PEGA)s). siRNA-p(PEGA) conjugates demonstrated significantly enhanced in vitro serum stability and nuclease resistance compared to the unmodified and thiol-modified
Fei Xu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 52(7), 1451-1454 (2015-12-10)
A direct, all-aqueous electrospinning method for fabricating degradable nanofibrous hydrogel networks is reported in which hydrazide and aldehyde-functionalized poly(oligoethylene glycol methacrylate) (POEGMA) polymers are simultaneously electrospun and cross-linked. The resulting networks are spatially well-defined, mechanically stable (both dry and wet)