Kluczowe dokumenty
901766
tert-Butyl-13C4-amine
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
(13CH3)313CNH2
Kod UNSPSC:
12352116
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥97% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[13CH3][13C](N)([13CH3])[13CH3]
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-36.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-38 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)