901670
Bright electroless gold plating solution
Synonim(y):
Roztwór do powlekania złotem
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
kolor
colorless
pH
7-9
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Części metalowe przeznaczone do galwanizacji powinny być dokładnie oczyszczone przed użyciem. Normalne procedury czyszczenia dla galwanizacji są odpowiednie.
- Jasny roztwór do galwanizacji bezprądowej będzie wykazywał spadek pH podczas użytkowania. pH nie powinno odbiegać od normalnych warunków dla powlekania galwanicznego, ponieważ powoduje to gorsze osady. Regulację pH można wygodnie przeprowadzić poprzez dodanie niewielkich ilości wodorotlenku amonu w celu podniesienia pH lub kwasu cytrynowego w celu jego obniżenia.
- Zalecana temperatura powlekania wynosi maksymalnie 90 °C dla większości metali. Jednak w przypadku lutów cynowo-ołowiowych i czystej cyny zalecana jest optymalna temperatura 50 °C.
Cechy i korzyści
- Ekonomiczne złocenie
- Nakłada jasne złoto na miedź, kovar, mosiądz, nikiel, lutowie cynowo-ołowiowe i antymonek indu.
- Doskonała stabilność roztworu
- Działa z prostą kontrolą roztworu galwanicznego
- Gotowy do użycia - nie wymaga mieszania
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)