Kluczowe dokumenty
803650
SBAP (succinimidyl 3-(bromoacetamido)propionate)
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥90%
Poziom jakości
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
307.1
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
warunki przechowywania
desiccated
rozpuszczalność
DMSO or DMF: soluble
grupa funkcyjna
NHS ester
bromo
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(CCC1=O)N1OC(CCNC(CBr)=O)=O
InChI
1S/C9H11BrN2O5/c10-5-6(13)11-4-3-9(16)17-12-7(14)1-2-8(12)15/h1-5H2,(H,11,13)
Klucz InChI
WGMMKWFUXPMTRW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Grupy reaktywne: ester NHS i bromoacetyl
- Reaktywne w kierunku: grupy aminowe i sulfhydrylowe
- Ester NHS reaguje z aminami pierwszorzędowymi przy pH 7-9, tworząc stabilne wiązanie amidowe.
- Grupa bromoacetylowa reaguje z grupami sulfhydrylowymi przy pH > 7,5, tworząc stabilne wiązania tioeterowe.
- Nierozkładalny
- Nierozpuszczalny w wodzie (rozpuścić najpierw w DMF lub DMSO)
- Element dystansowy zachowuje charakter peptydowy w usieciowanych gatunkach
- Powstałe usieciowanie jest podatne na hydrolizę kwasową
- Przydatny do przygotowywania cyklicznych peptydów i koniugatów peptydowych
Przestroga
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)