Kluczowe dokumenty
901635
Poly(ethylene glycol) bis(2-pyridyl KAT)
PEG average Mn 10,000
Synonim(y):
KAT PEG, bis KAT PEG, di KAT PEG
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H3BF3KNO)O[CH2CH2O]nCH2CH2O(C6H3BF3KNO)
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
powder or solid
masa cząsteczkowa
PEG average Mn 10,000
PEG ~10,000 Da
kolor
off-white to pale yellow
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Poli(glikol etylenowy) bis(2-pirydylowy KAT) jest homobifunkcyjnym PEG z terminalnymi grupami reaktywnymi acylotrifluoroboranu potasu do łatwej i szybkiej funkcjonalizacji. Acylotrifluoroborany potasu (KAT) to stabilne grupy funkcyjne, które ulegają szybkiej ligacji amidowej z hydroksyloaminami w środowisku wodnym, w obecności niezabezpieczonych grup funkcyjnych. Oprócz kompatybilności, reakcje te przebiegają stosunkowo szybko, co umożliwia ich stosowanie z wrażliwymi odczynnikami biologicznymi. Ta reakcja koniugacji oferuje nowe podejście do syntezy złożonych cząsteczek bez komplikacji reakcji ubocznych, takich jak koniugaty białko-polimer. KAT ulegają również ligacji amidowej lub imidowej w warunkach kwaśnych, gdy reagują odpowiednio z pierwszorzędowymi aminami lub amidami, jako alternatywa dla klasycznej chemii acylowania. Poli(glikol etylenowy) bis(2-pirydylowy KAT) został niedawno użyty w szybkiej PEGylacji i dimeryzacji wyrażonych, złożonych białek w warunkach zbliżonych do równowagowych, co wskazuje na potencjał tych materiałów w szerokiej gamie zastosowań związanych z dostarczaniem leków.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
PEGylation and Dimerization of Expressed Proteins under Near Equimolar Conditions with Potassium 2-Pyridyl Acyltrifluoroborates.
White CJ, et al.
ACS central science (2017)
Potassium Acyltrifluoroborate (KAT) Ligations are Orthogonal to Thiol-Michael and SPAAC Reactions: Covalent Dual Immobilization of Proteins onto Synthetic PEG Hydrogels.
Mazunin D, et al.
Helvetica Chimica Acta, 100(2) (2017)
Critical evaluation and rate constants of chemoselective ligation reactions for stoichiometric conjugations in water.
Saito, et al.
ACS Chemical Biology, 10, 1026-1033 (2015)
Alberto Osuna Gálvez et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(5), 1826-1829 (2017-01-25)
Current methods for constructing amide bonds join amines and carboxylic acids by dehydrative couplings-processes that usually require organic solvents, expensive and often dangerous coupling reagents, and masking other functional groups. Here we describe an amide formation using primary amines and
Fumito Saito et al.
ACS chemical biology, 10(4), 1026-1033 (2015-01-13)
Chemoselective ligation reactions have contributed immensely to the development of organic synthesis and chemical biology. However, the ligation of stoichiometric amounts of large molecules for applications such as protein-protein conjugates is still challenging. Conjugation reactions need to be fast enough