Merck
901000
Sigma-Aldrich
1,4-Cubanedicarboxylic acid
≥97%
Synonim(y):
Kwas (1S,2R,3R,4S,5R,6S,7S,8S)-kubano-1,4-dikarboksylowy, Pentacyclo[4.2.0.02,5.03,8.04,7]octane-1,4-dicarboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
powder
mp
224 °C
ciąg SMILES
OC([C@]12[C@H]3[C@H]4[C@@H]1[C@H]5[C@@]4(C(O)=O)[C@H]3[C@@H]52)=O
InChI
1S/C10H8O4/c11-7(12)9-1-2-4(9)6-5(9)3(1)10(2,6)8(13)14/h1-6H,(H,11,12)(H,13,14)
Klucz InChI
JFKXMJUMOJJTCQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Kwas 1,4-kubanodikarboksylowy może ulegać estryfikacji kwasami alkilosulfurowymi. Kwas i jego pochodne estrowe są również zdolne do fluorowania fluorem pierwiastkowym. Ten produkt był wcześniej wymieniony jako BML00135.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L T Eremenko et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 57(8), 1663-1672 (2001-07-27)
Elemental fluorine can be successfully used for fluorination of cubane derivatives. The nature of the products depends on the fluorination conditions: in CH3CN at -20 to -30 degrees C, dimethyl 2-fluorocubane-1,4-dicarboxylate was obtained from dimethyl ester of 1,4-cubanedicarboxylic acid; in
Cubane derivatives 1. Synthesis and molecular structures of the esters of 1,4-cubanedicarboxylic acid.
Eremenko LT, et al.
Russian Chemical Bulletin, 43, 619-623 (1994)