Kluczowe dokumenty
900951
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 10,000, lactide:glycolide 50:50
Synonim(y):
mPEG-b-PLGA, Glikol polietylenowy, PEG-PLGA
About This Item
Wzór liniowy:
H[(C3H4O2)x(C2H2O2)y]mO[C2H4O]nCH3
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
chunks
Poziom jakości
proporcje
lactide:glycolide 50:50
masa cząsteczkowa
PEG average Mn 5,000
PLGA Mn 10,000
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zawiera ≤500 ppm zanieczyszczeń według GC, w tym śladowe ilości monomeru i pozostałości substancji organicznych.
Zastosowanie
Biokompatybilny kopolimer blokowy. Może być stosowany do tworzenia nanocząstek do dostarczania leków. Potencjalne zastosowanie w ukierunkowanym i/lub kontrolowanym uwalnianiu leków przeciwnowotworowych, przeciwzapalnych, antybiotyków lub środków znieczulających.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Fabienne Danhier et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 133(1), 11-17 (2008-10-28)
The purpose of this study was to develop Cremophor EL-free nanoparticles loaded with Paclitaxel (PTX), intended to be intravenously administered, able to improve the therapeutic index of the drug and devoid of the adverse effects of Cremophor EL. PTX-loaded PEGylated
Miles A Miller et al.
Nature communications, 6, 8692-8692 (2015-10-28)
Therapeutic nanoparticles (TNPs) aim to deliver drugs more safely and effectively to cancers, yet clinical results have been unpredictable owing to limited in vivo understanding. Here we use single-cell imaging of intratumoral TNP pharmacokinetics and pharmacodynamics to better comprehend their
Yihan Xu et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 105(6), 1692-1716 (2016-04-22)
Poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA) copolymers have been broadly used in controlled drug release applications. Because these polymers are biodegradable, they provide an attractive option for drug delivery vehicles. There are a variety of material, processing, and physiological factors that impact
R Gref et al.
Science (New York, N.Y.), 263(5153), 1600-1603 (1994-03-18)
Injectable nanoparticulate carriers have important potential applications such as site-specific drug delivery or medical imaging. Conventional carriers, however, cannot generally be used because they are eliminated by the reticulo-endothelial system within seconds or minutes after intravenous injection. To address these
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
900951-1G | 4061826648315 |