Key Documents
900649
Methoxy poly(ethylene glycol)-block-poly(ε-caprolactone)
2k-2k
Synonim(y):
mPEG-b-PCL, mPEG-PCL
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
powder
masa cząsteczkowa
PCL average Mn ~2,000
PEG average Mn ~2,000
temp. przejścia
flash point >230 °F
Tm 47-51 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Opracowanie leków ukierunkowanych na określone miejsca w ludzkim ciele pozostaje obecnie jednym z największych wyzwań w biomedycynie.
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.