Kluczowe dokumenty
900671
Methoxy poly(ethylene glycol)-block-poly(ε-caprolactone)
5k-2k
Synonim(y):
mPEG-b-PCL, mPEG-PCL
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
PCL average Mn ~2,000
PEG average Mn ~5,000
temp. przejścia
flash point >230 °F
Tm 54-57 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Opracowanie leków ukierunkowanych na określone miejsca w ludzkim ciele pozostaje obecnie jednym z największych wyzwań w biomedycynie.
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.