Merck
900388
Sigma-Aldrich
Inulin-13C
(from chicory), ≥97 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
13C6nH10n+2O5n+1
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.13
Poziom jakości
pochodzenie biologiczne
(from chicory)
czystość izotopowa
≥97 atom % 13C
Próba
≥97% (CP)
Postać
powder
przesunięcie masy
M+6 (per repeating unit)
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product is available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)