900172
Fluorescent nanodiamond
Nitrogen vacancy ≤4 NV/particle, 35 nm avg. part. size (DLS), 1 mg/mL in deionized water, carboxylated
Synonim(y):
Nanodiamond
About This Item
Polecane produkty
opis
Zeta potential +65.1 mV ±20%
Poziom jakości
Formularz
dispersion
nanoparticles
skład
Nitrogen vacancy, ≤4 NV/particle
stężenie
1 mg/mL in deionized water
śr. rozm. cząst.
35 nm (DLS)
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Properties & characteristics of Fluorescent Nanodiamonds & biofunctionalization strategies explained. Conjugation protocols for streptavidin functionalization, biotinylation & coupling biotinylated/streptavidin provided. FNDs may be used for labeling of low-level expressed targets, Bioimaging & Bioconjugation.
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.
Fluorescencyjne cząstki nanodiamentowe (FND) - Poznaj właściwości i zastosowania cząstek nanodiamentowych.