900149
UV curable resin
low viscosity
Synonim(y):
CPS 1030 UV
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
lepkość
75 cP (Brookfield LDTDV-II digital viscometer with size 31 spindle)
gęstość
1.17 g/mL
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- UV curable very low viscosity resin.
- Cures rapidly to form a glassy high modulus material.
- Excellent for use in applications requiring low viscosity, high hardness and low shrinkage stress.
- Good for some spray coatings requiring no volatile organic compounds (VOCS).
- Non yellowing.
- Low oxygen inhibition.
- Mechanical Properties after curing:
Strength*: 28 MPa
Elongation*: 6%
Tack Free**: 25 fpm
*Test Resources: tensile tester, 35 mm gauge length, 1.0 mm thickness, 6.5 mm width.
** Cured under stated intensity. Medium pressure mercury bulb with 320-500 nm filter. Adhesion tests were conducted using a cross hatch tape test on films 0.125 mm thick on glass and PET. Material data using ASTM D 638-02a.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?