900088
Iron oxide (II,III), nanoparticles
20 nm avg. part. size (TEM), 5 mg/mL in chloroform
About This Item
Polecane produkty
Postać
dispersion
nanoparticles
Poziom jakości
stężenie
5 mg/mL in chloroform
śr. rozm. cząst.
20 nm (TEM)
grupa funkcyjna
oleic acid
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin omawia różne metody syntezy nanokryształów magnetytu i ich zastosowania w różnych dziedzinach.
Professor Yadong Yin (University of California Riverside, USA) examines both direct (thermal decomposition, solvothermal, hydrothermal) and indirect (templated) synthesis methods of magnetite nanocrystals and reviews in detail the landscape of these various synthetic methods for magnetite nanocrystal and their applications in magnetic assembly, magnetic hyperthermia, and Li-Ion batteries.