900042
Iron oxide (II,III), nanoparticles
25 nm avg. part. size (TEM), 5 mg/mL in H2O
About This Item
Polecane produkty
Postać
dispersion
nanoparticles
Poziom jakości
stężenie
5 mg/mL in H2O
śr. rozm. cząst.
25 nm (TEM)
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin omawia różne metody syntezy nanokryształów magnetytu i ich zastosowania w różnych dziedzinach.
Professor Yadong Yin (University of California Riverside, USA) examines both direct (thermal decomposition, solvothermal, hydrothermal) and indirect (templated) synthesis methods of magnetite nanocrystals and reviews in detail the landscape of these various synthetic methods for magnetite nanocrystal and their applications in magnetic assembly, magnetic hyperthermia, and Li-Ion batteries.